Läs mer
3-hydroxi-2-naftosyrahydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453267
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453267 25 g 25g
11463267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5341-58-2 | C11H10N2O2 | 202.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5341-58-2
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD00004097
InChI-nyckel FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
IUPAC-namn 3-hydroxynaftalen-2-karbohydrazid
LEDER C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Smältpunkt ∼205°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 395153
Formel vikt 202.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.