Läs mer
3-Hydroxy-2-naftosyra, TRC
Produktkod. 30392514
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392514 1 g
1 options
Produktkod. 30392514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9510781G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 92-70-6
Molekylformel C11 H8 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-carboxynaphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid, 2-Hydroxyl-3-naphthoic acid, 2-Naphthol-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 3-Hydroxy-β-naphthoic acid, 3-Naphthol-2-carboxylic acid, BON, BON acid, BONA, C.I. Developer 20, Developer BON, Miketazol Developer ONS, NSC 3719, Naphthol B.O.N., TCI-B 3229, β-Hydroxy-3-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid, β-Oxynaphthoic acid
InChI formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
IUPAC-namn 3-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Formel vikt 188.0473