Läs mer
3-hydroxi-2-nitrobensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363396
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363396 10 g 10g
11343396 500 mg 500mg
11353396 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12841.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 602-00-6 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 602-00-6
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.119
MDL-nummer MFCD00017003
InChI-nyckel KPDBKQKRDJPBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-2-nitrobenzoicacid, 3-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-3-hydroxybenzoic acid, pubchem8846, nitro-m-oxybenzoesaure, benzoic acid, hydroxynitro, ksc288q8j, acmc-1b214, 2-nitro-3-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 293291
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 177°C to 181°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2372248
Formel vikt 183.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.