Läs mer
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 602-00-6 |
| Molekylformel | C7H5NO5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 159685 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 183.0168 |