Läs mer
3-Hydroxy-2-nitropyridine, 98%
Produktkod. 11402687
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402687 10 g 10g
11412687 50 g 50g
11359479 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14887.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15128-82-2 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15128-82-2
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.10
MDL-nummer MFCD00006258
InChI-nyckel QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
IUPAC-namn 2-nitropyridin-3-ol
LEDER OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Smältpunkt 69°C to 73°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 124473
Formel vikt 140.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.