Läs mer
3-Hydroxy-2-oxobutyl Azilsartan Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-oxobutyl Azilsartan Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26N4O7/c1-3-38-28-30-23-10-6-9-22(27(36)39-16-24(35)17(2)34)25(23)33(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-31-29(37)40-32-26/h4-14,17,34H,3,15-16H2,1-2H3,(H,31,32,37) |
| Formel vikt | 542.1801 |