Läs mer
3-Hydroxy-2-propyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester(Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-propyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester(Mixture of diastereomers) |
| CAS | 96107-27-6 |
| Molekylformel | C10H18O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Propyl-3-hydroxy-4-pentenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-4-7-8(9(11)5-2)10(12)13-6-3/h5,8-9,11H,2,4,6-7H2,1,3H3 |
| LEDER | CCCC(C(O)C=C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 3-hydroxy-2-propylpent-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vikt | 186.1256 |