Läs mer
3-hydroxy-2-pyron, TRC
Produktkod. 30134635
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134635 50 mg
30007361 25 mg
30003249 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95373350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-64-0
Molekylformel C5 H4 O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
IUPAC-namn 3-hydroxypyran-2-one
LEDER OC1=CC=COC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-pyrone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Formel vikt 112.016