Läs mer
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404358
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404358 1 g 1g
15414358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57961.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
3-Hydroxi-2-pyrrolidinon används som en potent hämmare av CDK2/cyklin A. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon används som en potent hämmare av CDK2/cyklin A. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15166-68-4
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.105
MDL-nummer MFCD09751256
InChI-nyckel FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
PubChem CID 10240772
IUPAC-namn 3-hydroxipyrrolidin-2-on
LEDER C1CNC(=O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 102°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 101.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.