Läs mer
3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene, 97+% (total alcohols), Thermo Scientific™
Produktkod. 10408850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10408850 25 g 25g
10219133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10408850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121970250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7212-44-4
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
MDL-nummer MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI-nyckel FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Synonym 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
IUPAC-namn (3R,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Namnnotering ≥97% (total alcohols)
Smältpunkt -75.0°C
Färg Yellow
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 114.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4780 to 1.4830
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6561
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in abs. alc. and fixed oils, (still clearly sol. in 3 parts of 70% alc.), insoluble in glycerol
Formel vikt 222.37
Procent renhet 97+% (total alcohols)
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.