Läs mer
3-Hydroxy-3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one |
| CAS | 3040-34-4 |
| Molekylformel | C9 H9 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c1-9(12)6-4-2-3-5-7(6)10-8(9)11/h2-5,12H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC1(O)C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-3-methyl-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.173 |
| Formel vikt | 163.063 |