Läs mer
3-Hydroxy-3-metyl-2-butanon, 90+%
Produktkod. 11390328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390328 5 g 5g
11380328 25 g 25g
11370328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11390328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043724.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
3-hydroxi-3-metyl-2-butanon används för att producera 2,5-dihydroxi-2-metyl-heptan-3-on, laboratoriekemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-22-0
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004460
InChI-nyckel BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC-namn 3-hydroxi-3-metylbutan-2-on
LEDER CC(=O)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Densitet 0.96g/mL
Kokpunkt 140 °C till 141 °C
Flampunkt 42 °C (107,6 °F)
Brytningsindex 1.4150
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 102.13
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.