Läs mer
3-hydroxy-3-metyl-2-butanon, 92 %
Produktkod. 10169072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10169072 5 g Glasflaska 5g
10428080 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10169072 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121440050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-22-0
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00004460
InChI-nyckel BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC-namn 3-hydroxi-3-metylbutan-2-on
LEDER CC(=O)C(C)(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Namnnotering 92%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller röd
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 140°C to 141°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(OH)COCH3
Brytningsindex 1.4145 to 1.4165
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 832
Formel vikt 102.13
Procent renhet 92%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.