Läs mer
3-hydroxy-3-metyl-2-butanon, TRC
Produktkod. 30390559
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30390559 5 g
1 options
Produktkod. 30390559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2511855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Molekylformel C5H10O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
LEDER CC(=O)C(C)(C)O
IUPAC-namn 3-hydroxy-3-metylbutan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681