Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Meglutol-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 59060-36-5 |
| Molekylformel | C6H7D3O5 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic Acid; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3 |
| LEDER | O=C(O)CC(C([2 H])([2 H])[2 H])(O)CC(O)=O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.16 |
| Formel vikt | 165.07 g/mol |
| Show More |