Läs mer
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, TRC
Produktkod. 30399460
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399460 1 mg
30395966 2 mg
30407665 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9482641MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59060-36-5
Molekylformel C6H7D3O5
Molekylvikt (g/mol) 165.16
Synonym 3-Hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic Acid
IUPAC-namn 3-hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic acid
LEDER O=C(O)CC(C([2H])([2H])[2H])(O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meglutol-D3 (methyl-D3)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
Formel vikt 165.07