Läs mer
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Meglutol-D3 (methyl-D3) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3 |
| Formel vikt | 165.07 |