Läs mer
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 96%
Produktkod. 11356149
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356149 10 g 10g
11355487 50 g 50g
11365487 250 g 250g
11375487 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11356149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042722.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-08-1 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
3-hydroxi-3-metylsmörsyra är en användbar biokemikalie för syntes och proteomikforskning. Det används som en indikator på biotinbrist. Vidare används det för att öka muskelmassan och minska muskelnedbrytningen. Utöver detta är det involverat i proteinsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-08-1
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00059081
InChI-nyckel AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
PubChem CID 69362
ChEBI CHEBI:37084
IUPAC-namn 3-hydroxi-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Färg Gult
Densitet 1.1 g/mL
Kokpunkt 128°C (7 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.4408
Kvantitet 10 g
Beilstein 1743952
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 118.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.