Läs mer
3-Hydroxy-3-methylglutaric Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-3-methylglutaric Anhydride |
| CAS | 34695-32-4 |
| Molekylformel | C6 H8 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(9)2-4(7)10-5(8)3-6/h9H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC1(O)CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-4-methyloxane-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0423 |