Läs mer
3-Hydroxy-3-methylglutaric-d3 Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-3-methylglutaric-d3 Anhydride |
| CAS | 115135-38-1 |
| Molekylformel | C6H5D3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic-d3 Anhydride, Dihydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione-d3, Dicrotalic-d3 Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(9)2-4(7)10-5(8)3-6/h9H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1(O)CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-4-(trideuteriomethyl)oxane-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.14 |
| Formel vikt | 147.0611 |