Läs mer
3-Hydroxy-3-methylhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-3-methylhexanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-3-4-7(2,10)5-6(8)9/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 146.0943 |