Läs mer
3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 162.0528 |
| Procent renhet | >95% |