missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Hydrochloride |
| CAS | 35991-90-3 |
| Molekylformel | C14H16N2O2 . (HCl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c15-14(16)8-11(17)9-18-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17H,8-9H2,(H3,15,16);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)CC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-4-naphthalen-1-yloxybutanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.75 |
| Formel vikt | 280.0979 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?