missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 35991-92-5 |
| Molekylformel | C16H19NO3 . (HCl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3.ClH/c1-2-19-16(17)10-13(18)11-20-15-9-5-7-12-6-3-4-8-14(12)15;/h3-9,13,17-18H,2,10-11H2,1H3;1H |
| LEDER | N=C(OCC)CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1.Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 3-hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.79 |
| Formel vikt | 309.6 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?