Läs mer
3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 79-50-5 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| MDL-nummer | MFCD00064333 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C1OCC(C)(C)C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Procent renhet | 96% |