Läs mer
3-hydroxy-4-metoxybensaldehyd, 98 %
Beskrivning
3-Hydroxi-4-metoxibensaldehyd fungerar som en prekursor för den stereoselektiva syntesen av cancerläkemedlet (Z)-combretastatin A-4 och glycitein. Det används också som ett viktigt råmaterial för framställning av morfin. Vidare är det involverat i framställningen av Schiff-baser genom att reagera med furan-2-karboxylsyrahydrazid och tiofen-2-karboxylsyrahydrazid. Utöver detta används den för att framställa (Z)-2-(3-hydroxi-4-metoxibensyliden)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on genom att reagera med 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-hydroxi-4-metoxibensaldehyd fungerar som en prekursor för den stereoselektiva syntesen av anticancerläkemedlet (Z)-combretastatin A-4 och glycitein. Det används också som ett viktigt råmaterial för framställning av morfin. Vidare är det involverat i framställningen av Schiff-baser genom att reagera med furan-2-karboxylsyrahydrazid och tiofen-2-karboxylsyrahydrazid. Utöver detta används den för att framställa (Z)-2-(3-hydroxi-4-metoxibensyliden)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on genom att reagera med 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on.
Löslighet Löslig i
aceton och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 112 °C till 116 °C |
| Densitet | 1.2 |
| Kokpunkt | 179 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1073021 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton och metanol. |
| Formel vikt | 152.15 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.