Läs mer
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11445293
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445293 25 g 25g
11349479 5 g 5g
11455293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12866.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxi-4-metoxibensaldehyd fungerar som en prekursor för den stereoselektiva syntesen av cancerläkemedlet (Z)-combretastatin A-4 och glycitein. Det används också som ett viktigt råmaterial för framställning av morfin. Vidare är det involverat i framställningen av Schiff-baser genom att reagera med furan-2-karboxylsyrahydrazid och tiofen-2-karboxylsyrahydrazid. Utöver detta används den för att framställa (Z)-2-(3-hydroxi-4-metoxibensyliden)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on genom att reagera med 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-hydroxi-4-metoxibensaldehyd fungerar som en prekursor för den stereoselektiva syntesen av anticancerläkemedlet (Z)-combretastatin A-4 och glycitein. Det används också som ett viktigt råmaterial för framställning av morfin. Vidare är det involverat i framställningen av Schiff-baser genom att reagera med furan-2-karboxylsyrahydrazid och tiofen-2-karboxylsyrahydrazid. Utöver detta används den för att framställa (Z)-2-(3-hydroxi-4-metoxibensyliden)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on genom att reagera med 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on.
Löslighet Löslig i
aceton och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-59-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00003369
InChI-nyckel JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 112°C to 116°C
Densitet 1.2
Kokpunkt 179°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1073021
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetone and methanol.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.