Läs mer
3-Hydroxy-4-metoxybensaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 17902306
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17902306 25 mg
1 options
Produktkod. 17902306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.110025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Hydroxy-4-metoxybensaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovanillin
CAS 621-59-0
Analyt- eller komponentnamn Isovanillin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-metoxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol