Läs mer
3-Hydroxy-4-metoxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30396759
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30396759 500 g
1 options
Produktkod. 30396759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947825500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovanillin
CAS 621-59-0
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 500 g
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-metoxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473