Läs mer
3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol |
| CAS | 57627-75-5 |
| Molekylformel | C10H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-13-10-5-4-8(3-2-6-11)7-9(10)12/h4-5,7,11-12H,2-3,6H2,1H3 |
| LEDER | OC1=C(OC)C=CC(CCCO)=C1 |
| IUPAC-namn | 5-(3-hydroxypropyl)-2-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.09 |