Läs mer
3-hydroxi-4-(metoxikarbonyl)fenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1073371-99-9 |
| Smältpunkt | 85,0 °C till 87,0 °C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C14H19BO5 |
| MDL-nummer | MFCD08458200 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | methyl 2-hydroxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-hydroxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl salicylate, methyl 2-hydroxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate |
| InChI-nyckel | SRYGMLVCVMGUTB-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.