Läs mer
3-Hydroxy-4-metoxycinnamsyra-d3 (isoferulsyra-d3), TRC
Produktkod. 30391863
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30391863 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946182100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3)
CAS 1028203-97-5
Molekylformel C10H7D3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3
LEDER OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 197.2
Formel vikt 197.0767