Läs mer
3-hydroxy-4-metoxycinnaminsyra (isoferulsyra), TRC
Produktkod. 17950325
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950325 500 mg
17900575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17950325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946180500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-73-5
Molekylformel C10 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Synonym 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
IUPAC-namn 3-(3-hydroxy-4-metoxifenyl)prop-2-enoinsyra
LEDER COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoferulic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 194.0579