Läs mer
3-Hydroxy-4-metoxycinnaminsyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11438723
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438723 1 g 1g
11448723 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10482.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 537-73-5 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
3-hydroxi-4-metoxikanelsyra uppvisar hypoglykemiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hydroxi-4-metoxikanelsyra uppvisar hypoglykemiska egenskaper.
Löslighet Löslig i etanol
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-73-5
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00004391
InChI-nyckel QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Synonym isoferulic acid, 3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid, hesperetic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, isoferulate, 2-propenoic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl, e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid
PubChem CID 736186
ChEBI CHEBI:27794
IUPAC-namn (E)-3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt ∼231°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2212760
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and methanol.
Formel vikt 194.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.