Läs mer
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+ |
| Formel vikt | 194.0579 |