Läs mer
3-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 198.0528 |
| Procent renhet | >95% |