Läs mer
3-hydroxy-4-metoxyfenetylamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30404969
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30404969 100 mg
1 options
Produktkod. 30404969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947710100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
IUPAC-namn 5-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Formel vikt 203.0713