Läs mer
3-hydroxy-4-metoxyfenetylamin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| CAS | 645-33-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CCN)cc1O |
| IUPAC-namn | 5-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.67 |
| Visa mer |