Läs mer
3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1131-94-8 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methoxybenzeneacetic Acid, 4-Methoxy-3-hydroxyphenylacetic Acid, Homoisovanillic Acid, Isohomovanillic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)O)cc1O |
| IUPAC-namn | 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |