Läs mer
3-hydroxi-4-metoxifenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906111 1 g 1g
11926111 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11906111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445060010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 269410-23-3
Molekylformel C13H19BO4
Molekylvikt (g/mol) 250.10
MDL-nummer MFCD09027077
InChI-nyckel WINSAMQIAMEZIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, phenol, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb953, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol
PubChem CID 17750251
IUPAC-namn 2-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenol
LEDER COC1=CC=C(C=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 101,0 °C till 102,0 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.