Läs mer
3-hydroxy-4-metyl-2(5H)-tiofenon, TRC
Produktkod. 30137703
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137703 1 g
30009221 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8255451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34876-35-2
Molekylformel C5 H6 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 130.165
Synonym 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-metyl-2H-tiofen-5-one
LEDER CC1=C(O)C(=O)SC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Formel vikt 130.009