Läs mer
3-Hydroxy-4-metylanilin, TRC
Produktkod. 30408225
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408225 5 g
30399257 10 g
30404763 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9724155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-95-2
Molekylformel C7 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Synonym o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
IUPAC-namn 5-amino-2-metylfenol
LEDER Cc1ccc(N)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylphenol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Formel vikt 123.0684