Läs mer
3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5980-21-2 |
| Molekylformel | C6 H12 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (±)-3-Hydroxyisohexanoic Acid, 3-Hydroxy-4-methylvaleric Acid, 3-Hydroxyisocaproic Acid, β-Hydroxyisocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(C)C(O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0786 |