Läs mer
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17934246
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934246 25 mg
17934326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0440.050025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
CAS 75202-36-7
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H9 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Timolol Maleate Imp. G (EP), Timolol Imp. G (EP), 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, Timolol Maleate Impurity G, Timolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
LEDER OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2
IUPAC-namn 4-morpholin-4-yl-1-oxo-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 203.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 203.0365 g/mol