Läs mer
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide |
| CAS | 75202-36-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H9 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Timolol Maleate Imp. G (EP), Timolol Imp. G (EP), 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, Timolol Maleate Impurity G, Timolol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| LEDER | OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 4-morpholin-4-yl-1-oxo-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Visa mer |