Läs mer
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| Formel vikt | 187.0415 |
| Procent renhet | >95% |