Läs mer
3-Hydroxy-4-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 10704251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704251 25 g Plastflaska 25g
10644972 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-14-7
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.12
MDL-nummer MFCD00007110
InChI-nyckel XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 233 °C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H3(NO2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 146
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.