Läs mer
3-Hydroxy-4-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11499582
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499582 5 g 5g
11409592 25 g 25g
11419592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499582 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10724.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-14-7
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.12
MDL-nummer MFCD00007110
InChI-nyckel XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 232 °C till 236 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2107564
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.