Läs mer
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30395692
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30395692 5 g
1 options
Produktkod. 30395692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9493605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 619-14-7
Molekylformel C7H5NO5
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Carboxy-6-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-3-hydroxybenzoic acid, NSC 46823
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Formel vikt 183.0168