Läs mer
3-hydroxi-4-nitroso-2,7-naftalendisulfonsyra dinatriumsalt, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15656950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15656950
Brand: Honeywell-Fluka 73950100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för spektrofotometrisk det. av Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-05-3
Molekylformel C10H5NNa2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 377.25
MDL-nummer MFCD00149246
InChI-nyckel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC-namn dinatrium;3-hydroxi-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Smältpunkt 300°C
Färg Gult
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Formel vikt 377.26g/mol